Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas luftkondensor
Produktkod. 15517760
Change view
Standard konisk led nr:
19/26
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
15517760 19/26 Paket med 2
1 options
Produktkod. 15517760 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer C2/22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00 SEK
    503.50 SEK / Paket med 2
    Save 213.50 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 03-02-2027
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglasluftkondensator skapar kondensering av material med kokpunkter över 150 °C.
Enkla kondensorer för kondensering av material med kokpunkter över 150 °C
Specifikationer
För användning med (applikation) För kondensering av material med kokpunkter över 150 °C
Längd (metrisk) 470 mm
Kvantitet 1 förpackning
Standard konisk led nr 19/26
Material Borsilikatglas
Typ Luftkondensor