Läs mer
Quickfit™ Allihn kondensor med jordkon
Produktkod. 11338074
Change view
Standard konisk led nr:
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr unitSize
11338074 19/26 Varje
11348074 24/29 Varje
12030073 29/32 Varje
11351845 34/35 Varje
11371845 50/42 Varje
11361845 40/38 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11338074 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer CX7/02/SC
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för refluxapplikationer.
  • Inre glödlampssektioner ger ökad kylyta
  • Med löstagbara plastskruvgängade anslutningar för enkel och säker fastsättning av flexibla slangar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Idealisk för refluxarbete
Längd (metrisk) jacka 400 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Standard konisk led nr 19/26
Material Borsilikatglas
Typ Allihn kondensor