Läs mer
Quickfit™ Allihn kondensor med jordkon
Standard konisk led nr:
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Idealisk för refluxapplikationer.
- Inre glödlampssektioner ger ökad kylyta
- Med löstagbara plastskruvgängade anslutningar för enkel och säker fastsättning av flexibla slangar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Idealisk för refluxarbete |
| Längd (metrisk) jacka | 365 mm |
| Längd (metrisk) | 365 mm |
| Standard konisk led nr | 40/38 |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Allihn kondensor |