Läs mer
Quickfit™ Allihn kondensor med jordkon
Produktkod. 11371845
Change view
Standard konisk led nr:
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
11371845 50/42 Varje
11338074 19/26 Varje
11348074 24/29 Varje
12030073 29/32 Varje
11351845 34/35 Varje
11361845 40/38 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11371845 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer CX7/08/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.00 SEK
    2115.88 SEK / Paket med 1
    Save 449.12 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-02-2027
Idealisk för refluxapplikationer.
  • Inre glödlampssektioner ger ökad kylyta
  • Med löstagbara plastskruvgängade anslutningar för enkel och säker fastsättning av flexibla slangar
Specifikationer
För användning med (applikation) Idealisk för refluxarbete
Längd (metrisk) jacka 365 mm
Längd (metrisk) 365 mm
Standard konisk led nr 50/42
Material Borsilikatglas
Typ Allihn kondensor