Läs mer
Quickfit™ Quickfit™ Allihn kondensor med jordkon
Description
Idealisk för refluxapplikationer.
- Inre glödlampssektioner ger ökad kylyta
- Med löstagbara plastskruvgängade anslutningar för enkel och säker fastsättning av flexibla slangar
Specifications
Specifications
| För användning med (applikation) | Idealisk för refluxarbete |
| Längd (metrisk) jacka | 415 mm |
| Längd (metrisk) | 415 mm |
| Standard konisk led nr | 29/32 |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Allihn kondensor |