Läs mer
Quickfit™ Allihn kondensor med jordkon
Produktkod. p-8002627
Standard konisk led nr:
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11338074
Brand: Quickfit CX7/02/SC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för refluxapplikationer.
  • Inre glödlampssektioner ger ökad kylyta
  • Med löstagbara plastskruvgängade anslutningar för enkel och säker fastsättning av flexibla slangar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Idealisk för refluxarbete
Längd (metrisk) jacka 400 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Standard konisk led nr 19/26
Material Borsilikatglas
Typ Allihn kondensor