Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Büchner vakuumfiltreringstrattar med glassintrad skiva
Beskrivning
- Büchner vakuumfiltreringstratt med glassintrad skiva
- Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot kemiska angrepp
- Användbar där konventionella filterpapper skulle förstöras av syror och alkalier
- Med en Quickfit™ slipad glaskon för att möjliggöra direkt filtrering in i Quickfit™ Büchner-kolvar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 |
| Diameter (metrisk) skiva | 95 mm |
| Inkluderar | Quickfit™ slipad glaskon |
| Porositet | 3 |