Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Büchner vakuumfiltreringstrattar med glassintrad skiva
Produktkod. 15588000
Kapacitet (metrisk):
30 ml
80 ml
125 ml
500 ml
Porositet:
1
2
3
4
Diameter (metrisk) skiva:
40 mm
60 mm
95 mm
Skiva: 30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15588000
Brand: Quickfit VB40/06M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användbar där konventionella filterpapper skulle förstöras av syror och alkalier
  • Büchner vakuumfiltreringstratt med glassintrad skiva
  • Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot kemiska angrepp
  • Användbar där konventionella filterpapper skulle förstöras av syror och alkalier
  • Med en Quickfit™ slipad glaskon för att möjliggöra direkt filtrering in i Quickfit™ Büchner-kolvar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438
Diameter (metrisk) skiva 40 mm
Inkluderar Quickfit™ slipad glaskon
Porositet 3