Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Büchner vakuumfiltreringstrattar med glassintrad skiva
Produktkod. 15728127
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
80 ml
125 ml
500 ml
Porositet:
1
2
3
4
Diameter (metrisk) skiva:
40 mm
60 mm
95 mm
Skiva: 30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Porositet Diameter (metrisk) skiva unitSize
15728127 30 ml 4 Skiva: 30 mm Paket med 5
15528010 125 ml 4 60 mm Paket med 5
15568000 80 ml 1 40 mm Paket med 5
15738127 500 ml 2 95 mm Paket med 5
15748127 500 ml 4 95 mm Paket med 5
15508010 125 ml 1 60 mm Paket med 5
15598000 80 ml 4 40 mm Paket med 5
15588000 80 ml 3 40 mm Paket med 5
15538010 500 ml 3 95 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15728127 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer VB30/08M
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användbar där konventionella filterpapper skulle förstöras av syror och alkalier
  • Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot kemiska angrepp
  • Med Quickfit slipad glaskon för att möjliggöra direkt filtrering in i Quickfit Büchner-kolvar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 50 mm
Konstorlek 19/26
Diameter (metrisk) skiva Skiva: 30 mm
Porositet 4
Produkttyp Vakuumfiltreringstratt