Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Borosilikatglas kallfällahuvud
Produktkod. 10536465
Change view
Standard konisk fog:
34/35, 19/26
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
10536465 34/35, 19/26 Varje
1 options
Produktkod. 10536465 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer MF28/52
Beräknad leverans: 15-01-2027
Fryser flyktiga material och ångor på den kalla ytan. Pyrex™ Quickfit™ Borosilikatglas Cold Trap Head förhindrar material från att skada vakuumpumpar.
  • Designad för användning i vakuumsystem
  • Förhindrar ångor från flyktiga material från att skada pumpar etc
  • Lätt att använda: - sänk ned fällan i Dewar-kärlet som innehåller kylmedel, t.ex. torris - flyktiga material som passerar genom systemet fryses på den kalla ytan
Specifikationer
Beskrivning Kallfälla huvud
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Vakuumsystem
Standard konisk fog 34/35, 19/26