Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglaskolumnförpackning Raschig Ring
Produktkod. 11321895
Change view
Material:
Pyrex Borosilikatglas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material unitSize
11321895 Pyrex Borosilikatglas Varje
1 options
Produktkod. 11321895 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer FC8/09
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Quickfit™ vanliga fraktioneringskolonner
  • För användning med Quickfit™ vanliga fraktioneringskolonner
  • Raschig-ringar - korta längder av glasrör
  • Levereras i 1L påsar
  • Tillverkad av borosilikatglas för kontamineringsfri prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 9mm
Typ Raschig Ring
Material Pyrex Borosilikatglas
För användning med (utrustning) Quickfit™ vanliga fraktioneringskolonner