Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglaskolumnförpackningsstöd
Material:
Pyrex Borosilikatglas
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Designad för att stödja Raschig-ringar i enkla fraktioneringskolonner
- Designad för att stödja Raschig-ringar i enkla fraktioneringskolonner
- Stödet förs genom pelarens hylsa och vilar vid förträngningen ovanför konen
- Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Designad för att stödja Raschig-ringar i enkla fraktioneringskolonner |
| Typ | Stöd för kolumnpackning |
| Material | Pyrex Borosilikatglas |
| För användning med (utrustning) | Kolumn |