Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglaskolumnförpackningsstöd
För användning med (utrustning):
19/26 uttag storlek
34/35 uttag storlek
40/38 socket size
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Stödet förs genom pelarens hylsa och vilar vid förträngningen ovanför konen
- Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Designad för att stödja Raschig-ringar i enkla fraktioneringskolonner |
| Typ | Stöd för kolumnpackning |
| Material | Pyrex Borosilikatglas |
| För användning med (utrustning) | 19/26 uttag storlek |