Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglaskolumnförpackningsstöd
Produktkod. 15567800
För användning med (utrustning):
19/26 uttag storlek
34/35 uttag storlek
40/38 socket size
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15567800
Brand: Quickfit EX13/25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att stödja Raschig-ringar i enkla fraktioneringskolonner.
  • Stödet förs genom pelarens hylsa och vilar vid förträngningen ovanför konen
  • Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Designad för att stödja Raschig-ringar i enkla fraktioneringskolonner
Typ Stöd för kolumnpackning
Material Pyrex Borosilikatglas
För användning med (utrustning) 34/35 uttag storlek