Läs mer
Quickfit™ Kondensorspole av borosilikatglas med slipad kon
Standard konisk led nr:
34/35
40/38
50/42
Längd (metrisk) jacka:
320 mm (totalt) 160 mm (effektiv)
348 mm (Totalt) 155 mm (Effektivt)
380 mm (totalt) 207 mm (effektiv)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Cirkulerar kylvätska genom ett batteri med mycket stor kylyta. Quickfit™ Kondensorspole av borosilikatglas med jordkon är idealisk för användning i upprätt återflöde där motströmskylning är möjlig. Levereras med löstagbara plastkontakter för infästning av gummislang.
- Kylvätska cirkuleras genom en spole som har en mycket stor kylyta
- Idealisk för användning i upprätt återloppsläge där motströmskylning är möjlig
- Levereras med löstagbara plastkontakter för infästning av gummislang
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Idealisk för användning i upprätt återloppsläge där motströmskylning är möjlig |
| Längd (metrisk) jacka | 320 mm (totalt) 160 mm (effektiv) |
| Standard konisk led nr | 34/35 |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Kondensorspole |