Läs mer
Quickfit™ Kondensorspole av borosilikatglas med slipad kon och uttag
Produktkod. 11341855
Standard konisk led nr:
19/26
24/29
29/32
Längd (metrisk) jacka:
305 mm (totalt) 165 mm (effektiv)
310 mm (totalt) 165 mm (effektiv)
315 mm (totalt) 165 mm (effektiv)
460 mm (totalt) 320 mm (effektiv)
465 mm (totalt) 320 mm (effektiv)
470 mm (totalt) 320 mm (effektiv)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11341855
Brand: Quickfit C3/13/SC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras med löstagbara plastskruvgängade kopplingar som gör att 9 mm flexibla slangar kan monteras enkelt och säkert. Quickfit™ Borosilikatglaskondensorspole med slipad kon och sockel är en högeffektiv kondensor med stor kylyta. Lämplig för antingen reflux- eller destillationsarbete.
  • Lämplig för antingen reflux- eller destillationsarbete
  • Högeffektiva kondensorer med stor kylyta
  • Levereras med löstagbara plastskruvgängade kopplingar som gör att 9 mm flexibel slang kan monteras enkelt och säkert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Lämplig för antingen reflux- eller destillationsarbete
Längd (metrisk) jacka 310 mm (totalt) 165 mm (effektiv)
Standard konisk led nr 24/29
Material Borsilikatglas
Typ Kondensorspole