Läs mer
Quickfit™ Kondensorspole av borosilikatglas med slipad kon och uttag
Produktkod. 11361855
Change view
Standard konisk led nr:
19/26
24/29
29/32
Längd (metrisk) jacka:
305 mm (totalt) 165 mm (effektiv)
310 mm (totalt) 165 mm (effektiv)
315 mm (totalt) 165 mm (effektiv)
460 mm (totalt) 320 mm (effektiv)
465 mm (totalt) 320 mm (effektiv)
470 mm (totalt) 320 mm (effektiv)
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) jacka unitSize
11361855 19/26 460 mm (totalt) 320 mm (effektiv) Varje
11331855 19/26 305 mm (totalt) 165 mm (effektiv) Varje
11341855 24/29 310 mm (totalt) 165 mm (effektiv) Varje
11371855 24/29 465 mm (totalt) 320 mm (effektiv) Varje
11351855 29/32 315 mm (totalt) 165 mm (effektiv) Varje
11381855 29/32 470 mm (totalt) 320 mm (effektiv) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11361855 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer C3/22/SC
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras med löstagbara plastskruvgängade kopplingar som gör att 9 mm flexibla slangar kan monteras enkelt och säkert. Quickfit™ Borosilikatglaskondensorspole med slipad kon och sockel är en högeffektiv kondensor med stor kylyta. Lämplig för antingen reflux- eller destillationsarbete.
  • Lämplig för antingen reflux- eller destillationsarbete
  • Högeffektiva kondensorer med stor kylyta
  • Levereras med löstagbara plastskruvgängade kopplingar som gör att 9 mm flexibel slang kan monteras enkelt och säkert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Lämplig för antingen reflux- eller destillationsarbete
Längd (metrisk) jacka 460 mm (totalt) 320 mm (effektiv)
Standard konisk led nr 19/26
Material Borsilikatglas
Typ Kondensorspole