Läs mer
Quickfit™ Kondensorspole av borosilikatglas med slipad kon och uttag
Description
Levereras med löstagbara plastskruvgängade kopplingar som gör att 9 mm flexibla slangar kan monteras enkelt och säkert. Quickfit™ Borosilikatglaskondensorspole med slipad kon och sockel är en högeffektiv kondensor med stor kylyta. Lämplig för antingen reflux- eller destillationsarbete.
- Lämplig för antingen reflux- eller destillationsarbete
- Högeffektiva kondensorer med stor kylyta
- Levereras med löstagbara plastskruvgängade kopplingar som gör att 9 mm flexibel slang kan monteras enkelt och säkert
Specifications
Specifications
| För användning med (applikation) | Lämplig för antingen reflux- eller destillationsarbete |
| Längd (metrisk) jacka | 465 mm (totalt) 320 mm (effektiv) |
| Standard konisk led nr | 24/29 |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Kondensorspole |