Läs mer
Quickfit™ Cylindrisk kulturkärl av borosilikatglas
Beskrivning
Tillverkad av temperaturbeständigt borosilikatglas. QuickfitTM Borosilicate Glass Cylindrical Culture Vessel är idealiskt för jäsnings- och odlingsarbete. Autoklaverbar med precisionsslipad flatflänsfog. För användning med QuickfitTM flatflänslock och fästklämmor.
- Idealisk för jäsning och odlingsarbete
- Tillverkad av temperaturbeständigt borosilikatglas
- Autoklaveringsbar
- Med precisionsslipad flatflänsförband
- För användning med Quickfit™ platta flänslock och fästklämmor
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Typ | Kulturkärl |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Höjd (metrisk) | 160 mm |
| Diameter (metrisk) | 105 mm |