Läs mer
Quickfit™ Cylindrisk kulturkärl av borosilikatglas
Produktkod. 15507910
Diameter (metrisk):
80 mm
105 mm
133 mm
181 mm
227 mm
288 mm
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
500 mL
5000 mL
Höjd (metrisk):
130 mm
160 mm
225 mm
290 mm
375 mm
465 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15507910
Brand: Quickfit FV10L
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av temperaturbeständigt borosilikatglas. Quickfit™ Cylindriskt kulturkärl av borosilikatglas är idealiskt för jäsnings- och odlingsarbete. Autoklaverbar med precisionsslipad flatflänsfog. För användning med Quickfit™ platta flänslock och fästklämmor.
Tillverkad av temperaturbeständigt borosilikatglas. QuickfitTM Borosilicate Glass Cylindrical Culture Vessel är idealiskt för jäsnings- och odlingsarbete. Autoklaverbar med precisionsslipad flatflänsfog. För användning med QuickfitTM flatflänslock och fästklämmor.
  • Idealisk för jäsning och odlingsarbete
  • Tillverkad av temperaturbeständigt borosilikatglas
  • Autoklaveringsbar
  • Med precisionsslipad flatflänsförband
  • För användning med Quickfit™ platta flänslock och fästklämmor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Quickfit™ platta flänslock och hållarklämmor, idealiska för jäsnings- och odlingsarbete
Antal per förpackning 1 vardera
Höjd (metrisk) 375 mm
Diameter (metrisk) 227 mm