Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Pear Shaped Distillation Flask
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Vertical neck with Quickfit socket for introducing a thermometer
- Angled cone for connecting to condenser
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| För användning med (applikation) | Micro and semi-micro distillations |
| Höjd (metrisk) | 147 mm |
| Hals stil | Vertical |
| Form | Pear |
| Hylsled | 14/23 |