Läs mer
Quickfit™ Flerspolad kondensor, storskalig
Längd (metrisk):
440 mm
660 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Lämplig för pilotanläggningsarbete
- Sidoarmar i glas accepterar rör med en innerdiameter på 18 mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Lämplig för pilotanläggningsarbete |
| Längd (metrisk) | 660 mm |
| Standard konisk led nr | 34/35 |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Dubbelspole kondensor |