Läs mer
Quickfit™ Flerspolad kondensor, storskalig
Produktkod. 15597750
Change view
Längd (metrisk):
440 mm
660 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15597750 440 mm Paket med 2
15507760 660 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15597750 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer C13/55
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14550.00 SEK
    12023.85 SEK / Paket med 2
    Save 2526.15 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 18-02-2027
Har dubbelspoldesign med gemensamt vatteninlopp.
  • Lämplig för pilotanläggningsarbete
  • Sidoarmar i glas accepterar rör med en innerdiameter på 18 mm
Specifikationer
För användning med (applikation) Lämplig för pilotanläggningsarbete
Längd (metrisk) 440 mm
Standard konisk led nr 34/35
Material Borsilikatglas
Typ Dubbelspole kondensor