Läs mer
Quickfit™ Flerspolad kondensor, storskalig
Produktkod. p-8002632
Längd (metrisk):
440 mm
660 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15597750
Brand: Quickfit C13/55
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har dubbelspoldesign med gemensamt vatteninlopp.
  • Lämplig för pilotanläggningsarbete
  • Sidoarmar i glas accepterar rör med en innerdiameter på 18 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Lämplig för pilotanläggningsarbete
Längd (metrisk) 440 mm
Standard konisk led nr 34/35
Material Borsilikatglas
Typ Dubbelspole kondensor