Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Dubbelyta Davies kondensor
Produktkod. 11311865
Change view
Standard konisk led nr:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
205 mm
Längd (metrisk):
275 mm
295 mm
300 mm
340 mm
345 mm
350 mm
360 mm
365 mm
Beskrivning:
Yta x 102m2: 1,7
Yta x 102m2: 2,3
Yta x 102m2: 3,0
Yta x 102m²: 3,0
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) jacka Längd (metrisk) Beskrivning Förpackningsstorlek
11311865 19/26 205 mm 340 mm Yta x 102m2: 2,3 Varje
11301865 19/26 160 mm 295 mm Yta x 102m2: 1,7 Varje
11391855 14/23 160 mm 275 mm Yta x 102m2: 1,7 Varje
11321865 24/29 205 mm 345 mm Yta x 102m2: 3,0 Varje
10074754 29/32 205 mm 365 mm Yta x 102m2: 3,0 Varje
12408806 24/29 160 mm 300 mm Yta x 102m2: 2,3 Varje
15567780 24/29 205 mm 350 mm Yta x 102m²: 3,0 Paket med 2
15577780 34/35 205 mm 360 mm Yta x 102m2: 3,0 Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11311865 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer C5/22/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1428.00 SEK
    1194.57 SEK / Paket med 1
    Save 233.43 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 01-02-2027
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglas dubbelyta Davies kondensor är mycket effektiv med en stor kylyta. Den inre kylytan förhindrar vibrationer med hjälp av baffeleffekten , medan den yttre kylytan förhindrar krypning med vätskor med låg kokpunkt. Inkluderar löstagbara skruvgänga i plast för enkel och säker fastsättning av slangar.
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglas dubbelyta Davies kondensor är mycket effektiv med en stor kylyta. Den inre kylytan förhindrar vibrationer med hjälp av baffeleffekten , medan den yttre kylytan förhindrar krypning med vätskor med låg kokpunkt. Inkluderar löstagbara skruvgänga i plast för enkel och säker fastsättning av slangar.
  • Högeffektiv kondensor med stor kylyta
  • Inre kylyta ger ''baffle''-effekt
  • Den yttre kylytan förhindrar ''krypning'' med vätskor med låg kokpunkt
  • Med löstagbara plastskruvgängor för enkel och säker fastsättning av flexibla slangar
Specifikationer
Beskrivning Yta x 102m2: 2,3
Längd (metrisk) jacka 205 mm
Längd (metrisk) 340 mm
Standard konisk led nr 19/26
Material Borsilikatglas
Typ Davies kondensor