Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Dubbelyta Davies kondensor
Standard konisk led nr:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
205 mm
Längd (metrisk):
275 mm
295 mm
300 mm
340 mm
345 mm
350 mm
360 mm
365 mm
Beskrivning:
Yta x 102m2: 1,7
Yta x 102m2: 2,3
Yta x 102m2: 3,0
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglas dubbelyta Davies kondensor är mycket effektiv med en stor kylyta. Den inre kylytan förhindrar vibrationer med hjälp av baffeleffekten , medan den yttre kylytan förhindrar krypning med vätskor med låg kokpunkt. Inkluderar löstagbara skruvgänga i plast för enkel och säker fastsättning av slangar.
- Högeffektiv kondensor med stor kylyta
- Inre kylyta ger ''baffle''-effekt
- Den yttre kylytan förhindrar ''krypning'' med vätskor med låg kokpunkt
- Med löstagbara plastskruvgängor för enkel och säker fastsättning av flexibla slangar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Yta x 102m2: 1,7 |
| Längd (metrisk) jacka | 160 mm |
| Längd (metrisk) | 275 mm |
| Standard konisk led nr | 14/23 |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Davies kondensor |