Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Dubbelyta Davies kondensor
Click to view available options
Standard konisk led nr:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
205 mm
Längd (metrisk):
275 mm
295 mm
300 mm
340 mm
345 mm
350 mm
360 mm
365 mm
Beskrivning:
Yta x 102m2: 1,7
Yta x 102m2: 2,3
Yta x 102m2: 3,0
Unit Size:
Paket med 2
Varje
Description
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglas dubbelyta Davies kondensor är mycket effektiv med en stor kylyta. Den inre kylytan förhindrar vibrationer med hjälp av baffeleffekten , medan den yttre kylytan förhindrar krypning med vätskor med låg kokpunkt. Inkluderar löstagbara skruvgänga i plast för enkel och säker fastsättning av slangar.
- Highly efficient condenser with large cooling surface
- Inner cooling surface gives 'baffle' effect
- Outer cooling surface prevents 'creep' with low boiling point liquids
- With detachable plastic screw thread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Yta x 102m2: 3,0 |
| Längd (metrisk) jacka | 205 mm |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Standard konisk led nr | 24/29 |
| Material | Borosilicate Glass |
| Typ | Davies Condenser |