Läs mer
Quickfit™ Dreschel flaska av borosilikatglas
Produktkod. 10676655
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
Höjd (metrisk):
163 mm
200 mm
252 mm
Diameter (metrisk) Utsida:
Platt underlag: 102 mm
Platt underlag: 125 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Utsida Förpackningsstorlek
10676655 250 ml 200 mm Platt underlag: 102 mm Varje
11382055 125 ml 163 mm Platt underlag: 102 mm Varje
11392055 500 ml 252 mm Platt underlag: 125 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10676655 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer MF29/3/250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    654.33 SEK
    475.34 SEK / Paket med 1
    Save 178.99 SEK
    27% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda. Quickfit™ Borosilikatglas Dreschel-flaskor ger en billig metod för att tvätta eller torka gaser. Den robusta, hållbara konstruktionen skyddar mot oavsiktligt brott.
  • För användning med Quickfit™ flaskhuvuden
  • Borosilikatglas för korrosionsfri prestanda
  • Robust konstruktion
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Borsilikatglas
Typ Dreschel gastvättflaska
Standard konisk fog 24/29
Diameter (metrisk) Utsida Platt underlag: 102 mm
Höjd (metrisk) 200 mm
Kvantitet 1 förpackning