Läs mer
Quickfit™ Dreschel flaska av borosilikatglas
Produktkod. p-8002986
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Höjd (metrisk):
163 mm
200 mm
252 mm
Diameter (metrisk) Utsida:
Platt underlag: 102 mm
Platt underlag: 125 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11382055
Brand: Quickfit MF29/3/125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda. Quickfit™ Borosilikatglas Dreschel-flaskor ger en billig metod för att tvätta eller torka gaser. Den robusta, hållbara konstruktionen skyddar mot oavsiktligt brott.
  • För användning med Quickfit™ flaskhuvuden
  • Borosilikatglas för korrosionsfri prestanda
  • Robust konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Borsilikatglas
Typ Dreschel gastvättflaska
Standard konisk fog 24/29
Diameter (metrisk) Utsida Platt underlag: 102 mm
Höjd (metrisk) 163 mm
Kvantitet 1 förpackning