Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Torkvinklat rör
Produktkod. 12088371
Change view
Standard konisk led nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr. unitSize
12088371 14/23 Varje
12098371 19/26 Varje
12008381 24/29 Varje
15527940 29/32 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12088371 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer MF23/1
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll materialet säkert torrt. QuickFit™ Borosilikatglas torkar vinklad kon för att passa QuickFitT™ anordning.
  • För användning med ett torkmedel som kalciumklorid
  • Slipad glaskon för att passa Quickfit™ anordning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Quickfit™ anordning
Material Borsilikatglas
Produkttyp Provrör
Standard konisk led nr. 14/23