Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Torkvinklat rör
Produktkod. p-8002932
Standard konisk led nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12088371
Brand: Quickfit MF23/1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll materialet säkert torrt. QuickFit™ Borosilikatglas torkar vinklad kon för att passa QuickFitT™ anordning.
  • För användning med ett torkmedel som kalciumklorid
  • Slipad glaskon för att passa Quickfit™ anordning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Quickfit™ anordning
Material Borsilikatglas
Produkttyp Provrör
Standard konisk led nr. 14/23