Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Dufton fraktioneringskolonn
Beskrivning
- Glaspelare med noggrant monterad Dufton glasspiral
- Bra effektivitet - vätska som spiralerar ner i kolonnen möter stigande ånga
- Spiral kan tas bort för rengöring
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 425 mm |
| Typ | Dufton fraktioneringskolonn |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3585 |