Läs mer
- Home
- Products
- Kolvar
- Erlenmeyer-flaskor
- Quickfit™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolv med Quickfit Slipad glassockel
Quickfit™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolv med Quickfit Slipad glassockel
Produktkod. 10840861
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
220 mm
270 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
Hylsled:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
26 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Höjd (metrisk) | Diameter (metrisk) Yttre | Hylsled | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10840861 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 24/29 | Paket med 5 |
| 12599205 | 150 mL | 116 mm | 74 mm | 29/32 | Paket med 5 |
| 12692052 | 50 mL | 85 mm | 51 mm | 19/26 | Paket med 5 |
| 10600701 | 25 mL | 70 mm | 42 mm | 14/23 | Paket med 5 |
| 10253540 | 150 mL | 118 mm | 74 mm | 19/26 | Paket med 5 |
| 10345340 | 50 mL | 90 mm | 51 mm | 24/29 | Paket med 5 |
| 10243880 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 19/26 | Paket med 5 |
| 12081682 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 29/32 | Paket med 5 |
| 10641861 | 25 mL | 70 mm | 42 mm | 19/26 | Paket med 5 |
| 10508980 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 24/29 | Paket med 5 |
| 10243400 | 1000 mL | 220 mm | 130 mm | 24/29 | Paket med 2 |
| 10743961 | 150 mL | 118 mm | 74 mm | 24/29 | - |
| 10315060 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 14/23 | Paket med 5 |
| 10263880 | 500 mL | 175 mm | 101 mm | 29/32 | Paket med 5 |
| 10651861 | 500 mL | 175 mm | 101 mm | 24/29 | Paket med 5 |
| 10851021 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 34/35 | Paket med 5 |
| 10496840 | 50 mL | 85 mm | 51 mm | 14/23 | Paket med 5 |
| 12569205 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 29/32 | Paket med 5 |
| 12478916 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 19/26 | Paket med 5 |
| 15577820 | 1000 mL | 220 mm | 130 mm | 29/32 | Paket med 10 |
| 15587820 | 1000 mL | 220 mm | 130 mm | - | Paket med 10 |
| 15597820 | 2000 mL | 270 mm | 160 mm | 29/32 | Paket med 5 |
| 15507830 | 2000 mL | 270 mm | 160 mm | 34/35 | Paket med 5 |
| 15517830 | 5 mL | 54 mm | 25 mm | - | Paket med 20 |
| 15527830 | 500 mL | 175 mm | 101 mm | 19/26 | Paket med 20 |
| 15537830 | 500 mL | 175 mm | 101 mm | - | Paket med 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10840861
Leverantör
Quickfit
Leverantörsnummer
FE250/3
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Använd kampanjkoden 28036
Beräknad leverans: 13-11-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
1174.03 SEK valid until 2026-08-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28036" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28036" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolv i glas med Quickfit Ground Glass Socket överensstämmer med ISO 4797.
- Överensstämmer med ISO 4797
- Koniska kolvar med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
- Borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och hög motståndskraft mot termisk chock
- Designad för uppskattning av arsenik och antimon
- Metoden använder bildningen av ett komplex mellan arsin och silverdietylditiokarbamat med efterföljande mätning vid 538nm eller 5380.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 130 mm |
| Inkluderar | Jorduttag |
| Form | Konisk |
| Hylsled | 24/29 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 85 mm |