Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolv med Quickfit Slipad glassockel
Produktkod. 10851021
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
220 mm
270 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
Hylsled:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Product Code. 10851021
missing translation for 'mfr': Quickfit FE250/5
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolv i glas med Quickfit Ground Glass Socket överensstämmer med ISO 4797.
  • Överensstämmer med ISO 4797
  • Koniska kolvar med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
  • Borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och hög motståndskraft mot termisk chock
  • Designad för uppskattning av arsenik och antimon
  • Metoden använder bildningen av ett komplex mellan arsin och silverdietylditiokarbamat med efterföljande mätning vid 538nm eller 5380.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 130 mm
Inkluderar Jorduttag
Form Konisk
Hylsled 34/35
Diameter (metrisk) Yttre 85 mm