Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolv med Quickfit Slipad glassockel
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
220 mm
270 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
Hylsled:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolv i glas med Quickfit Ground Glass Socket överensstämmer med ISO 4797.
- Överensstämmer med ISO 4797
- Koniska kolvar med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
- Borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och hög motståndskraft mot termisk chock
- Designad för uppskattning av arsenik och antimon
- Metoden använder bildningen av ett komplex mellan arsin och silverdietylditiokarbamat med efterföljande mätning vid 538nm eller 5380.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 130 mm |
| Inkluderar | Jorduttag |
| Form | Konisk |
| Hylsled | 29/32 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 85 mm |