Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolv med Quickfit Slipad glassockel
Produktkod. 12599205
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
220 mm
270 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
Hylsled:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Hylsled unitSize
12599205 150 mL 116 mm 74 mm 29/32 Paket med 5
12692052 50 mL 85 mm 51 mm 19/26 Paket med 5
10600701 25 mL 70 mm 42 mm 14/23 Paket med 5
10253540 150 mL 118 mm 74 mm 19/26 Paket med 5
10345340 50 mL 90 mm 51 mm 24/29 Paket med 5
10840861 250 mL 130 mm 85 mm 24/29 Paket med 5
10243880 100 mL 100 mm 64 mm 19/26 Paket med 5
12081682 250 mL 130 mm 85 mm 29/32 Paket med 5
10641861 25 mL 70 mm 42 mm 19/26 Paket med 5
10508980 100 mL 100 mm 64 mm 24/29 Paket med 5
10243400 1000 mL 220 mm 130 mm 24/29 Paket med 2
10743961 150 mL 118 mm 74 mm 24/29 -
10315060 100 mL 100 mm 64 mm 14/23 Paket med 5
10263880 500 mL 175 mm 101 mm 29/32 Paket med 5
10651861 500 mL 175 mm 101 mm 24/29 Paket med 5
10851021 250 mL 130 mm 85 mm 34/35 Paket med 5
10496840 50 mL 85 mm 51 mm 14/23 Paket med 5
12569205 100 mL 100 mm 64 mm 29/32 Paket med 5
12478916 250 mL 130 mm 85 mm 19/26 Paket med 5
15577820 1000 mL 220 mm 130 mm 29/32 Paket med 10
15587820 1000 mL 220 mm 130 mm - Paket med 10
15597820 2000 mL 270 mm 160 mm 29/32 Paket med 5
15507830 2000 mL 270 mm 160 mm 34/35 Paket med 5
15517830 5 mL 54 mm 25 mm - Paket med 20
15527830 500 mL 175 mm 101 mm 19/26 Paket med 20
15537830 500 mL 175 mm 101 mm - Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Produktkod. 12599205 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer FE150/4
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolv i glas med Quickfit Ground Glass Socket överensstämmer med ISO 4797.
  • Överensstämmer med ISO 4797
  • Koniska kolvar med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
  • Borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och hög motståndskraft mot termisk chock
  • Designad för uppskattning av arsenik och antimon
  • Metoden använder bildningen av ett komplex mellan arsin och silverdietylditiokarbamat med efterföljande mätning vid 538nm eller 5380.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 116 mm
Inkluderar Jorduttag
Form Konisk
Hylsled 29/32
Diameter (metrisk) Yttre 74 mm