Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolv med Quickfit Slipad glassockel
Produktkod. 15517830
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
220 mm
270 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Hylsled:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Produktkod. 15517830
Brand: Quickfit FE5/1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolv i glas med Quickfit Ground Glass Socket överensstämmer med ISO 4797.
  • Complies to ISO 4797
  • Conical flasks with highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Borosilicate glass for corrosion free performance and high resistance to thermal shock
  • Designed for the estimation of arsenic and antimony
  • Method uses the formation of a complex between arsine and silver diethyldithiocarbamate with subsequent measurement at 538nm or 5380.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Material Borosilicate Glass
Höjd (metrisk) 54 mm
Inkluderar Ground socket
Form Conical
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm