Learn More
Quickfit™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolv med Quickfit Slipad glassockel
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
220 mm
270 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
Hylsled:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Description
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolv i glas med Quickfit Ground Glass Socket överensstämmer med ISO 4797.
- Överensstämmer med ISO 4797
- Koniska kolvar med högsta kvalitet Quickfit™ uttag i slipat glas
- Borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och hög motståndskraft mot termisk chock
- Erlenmeyer-kolvar med hög kvalitet Quickfit™ uttag i slipat glas
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
- Vita emaljgraderingar och markeringsfläck
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 270 mm |
| Inkluderar | Jorduttag |
| Form | Konisk |
| Hylsled | 29/32 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 160 mm |