Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglasflänslock
Produktkod. 10714537
Change view
Beskrivning:
0° , 10° Sidouttag: 19/26, 5° Sidouttag: 24/29, Vertikalt mittuttag: 19/26
0° , 10° och 2 x 5° Sidouttag: 19/26, Vertikal mittuttag: 19/26
0° , 2 x 10° Sidouttag: 19/26, Vertikal mittuttag: 34/35
0° , 5° , 10° , Sidouttag: 23/14, 15° Sidouttag: 29/32, Vertikalt mittuttag: 29/32
0° , 5° , 10° Sidouttag: 19/26, 15° Sidouttag: 34/35, Vertikal Mittuttag:: 19/26
0° , 5° , 10° Sidouttag: 19/26, 15° Sidouttag: 34/35, Vertikalt mittuttag:: 24/29
0° Sidouttag: 14/23;, 5° , 10° , 15° Sidouttag: 19/26, Vertikal mittuttag: 19/26
0°, 5°, 10° Side Sockets: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 19/26
Vertikal mittuttag: 29/32
Vertikal mittuttag: 34/35
Stängningsstorlek:
75 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10714537 0° , 5° , 10° , Sidouttag: 23/14, 15° Sidouttag: 29/32, Vertikalt mittuttag: 29/32 100 mm Varje
11362025 0° , 5° , 10° Sidouttag: 19/26, 15° Sidouttag: 34/35, Vertikal Mittuttag:: 19/26 100 mm Varje
11342025 0° , 10° och 2 x 5° Sidouttag: 19/26, Vertikal mittuttag: 19/26 100 mm Varje
11352025 0° , 10° Sidouttag: 19/26, 5° Sidouttag: 24/29, Vertikalt mittuttag: 19/26 100 mm Varje
11372025 0° , 5° , 10° Sidouttag: 19/26, 15° Sidouttag: 34/35, Vertikalt mittuttag:: 24/29 100 mm Varje
11301875 Vertikal mittuttag: 29/32 100 mm Varje
11311875 Vertikal mittuttag: 34/35 100 mm -
10064184 0° Sidouttag: 14/23;, 5° , 10° , 15° Sidouttag: 19/26, Vertikal mittuttag: 19/26 75 mm Varje
11321875 Vertikal mittuttag: 34/35 75 mm Varje
15557920 0°, 5°, 10° Side Sockets: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 19/26 100 mm Paket med 5
15567920 0° , 2 x 10° Sidouttag: 19/26, Vertikal mittuttag: 34/35 100 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10714537 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer MAF4/41
Beräknad leverans: 08-12-2026
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglasflänslock inkluderar precisionsslipade flatflänsförband. Passar Quickfit™ bredhalsade reaktionsflaskor och odlingskärl. Varje lock med en eller flera uttag för att ta emot andra Quickfit™ komponenter.
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglasflänslocket består av precisionsslipade flatflänsförband. Passar Quickfit™ bredhalsade reaktionsflaskor och odlingskärl. Varje lock har en eller flera uttag för att ta emot andra Quickfit™ komponenter.
  • Med precisionsslipade flatflänsförband
  • Passar Quickfit™ bredhalsade reaktionsflaskor och odlingskärl
  • Varje lock med en eller flera uttag för att ta emot andra Quickfit™ komponenter
Specifikationer
Beskrivning 0° , 5° , 10° , Sidouttag: 23/14, 15° Sidouttag: 29/32, Vertikalt mittuttag: 29/32
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Kolvar med bred hals
Inkluderar Uttag för användning med andra Quickfit™ komponenter
Produkttyp Flänslock
Stängningsstorlek 100 mm