Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglasflänslock
Produktkod. 11301875
Change view
Beskrivning:
0° , 10° Sidouttag: 19/26, 5° Sidouttag: 24/29, Vertikalt mittuttag: 19/26
0° , 10° och 2 x 5° Sidouttag: 19/26, Vertikal mittuttag: 19/26
0° , 2 x 10° Sidouttag: 19/26, Vertikal mittuttag: 34/35
0° , 5° , 10° , Sidouttag: 23/14, 15° Sidouttag: 29/32, Vertikalt mittuttag: 29/32
0° , 5° , 10° Sidouttag: 19/26, 15° Sidouttag: 34/35, Vertikal Mittuttag:: 19/26
0° , 5° , 10° Sidouttag: 19/26, 15° Sidouttag: 34/35, Vertikalt mittuttag:: 24/29
0° Sidouttag: 14/23;, 5° , 10° , 15° Sidouttag: 19/26, Vertikal mittuttag: 19/26
0°, 5°, 10° Side Sockets: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 19/26
Vertikal mittuttag: 29/32
Vertikal mittuttag: 34/35
Stängningsstorlek:
75 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11301875 Vertikal mittuttag: 29/32 100 mm Varje
11362025 0° , 5° , 10° Sidouttag: 19/26, 15° Sidouttag: 34/35, Vertikal Mittuttag:: 19/26 100 mm Varje
11342025 0° , 10° och 2 x 5° Sidouttag: 19/26, Vertikal mittuttag: 19/26 100 mm Varje
11352025 0° , 10° Sidouttag: 19/26, 5° Sidouttag: 24/29, Vertikalt mittuttag: 19/26 100 mm Varje
11372025 0° , 5° , 10° Sidouttag: 19/26, 15° Sidouttag: 34/35, Vertikalt mittuttag:: 24/29 100 mm Varje
10714537 0° , 5° , 10° , Sidouttag: 23/14, 15° Sidouttag: 29/32, Vertikalt mittuttag: 29/32 100 mm Varje
11311875 Vertikal mittuttag: 34/35 100 mm -
10064184 0° Sidouttag: 14/23;, 5° , 10° , 15° Sidouttag: 19/26, Vertikal mittuttag: 19/26 75 mm Varje
11321875 Vertikal mittuttag: 34/35 75 mm Varje
15557920 0°, 5°, 10° Side Sockets: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 19/26 100 mm Paket med 5
15567920 0° , 2 x 10° Sidouttag: 19/26, Vertikal mittuttag: 34/35 100 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11301875 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer DA4/100
Beräknad leverans: 24-11-2026
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglasflänslock inkluderar precisionsslipade flatflänsförband. Passar Quickfit™ bredhalsade reaktionsflaskor och odlingskärl. Varje lock med en eller flera uttag för att ta emot andra Quickfit™ komponenter.
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglasflänslocket består av precisionsslipade flatflänsförband. Passar Quickfit™ bredhalsade reaktionsflaskor och odlingskärl. Varje lock har en eller flera uttag för att ta emot andra Quickfit™ komponenter.
  • Med precisionsslipade flatflänsförband
  • Passar Quickfit™ bredhalsade reaktionsflaskor och odlingskärl
  • Varje lock med en eller flera uttag för att ta emot andra Quickfit™ komponenter
Specifikationer
Beskrivning Vertikal mittuttag: 29/32
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Kolvar med bred hals
Inkluderar Uttag för användning med andra Quickfit™ komponenter
Produkttyp Flänslock
Stängningsstorlek 100 mm