Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Florentinsk borosilikatglasflaska
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Standard konisk fog:
29/32
Höjd (metrisk):
107 mm
151 mm
160 mm
198 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ta bort fasta rester med lätthet med denna robusta, päronformade kolv. Quickfit™ Florentinsk borosilikatglasflaska har en stor yta för snabb avdunstning.
- Idealisk för användning med roterande förångare
- Stor yta för snabb avdunstning
- Robust tung väggkonstruktion för extra styrka
- Formen gör det enkelt att ta bort fasta rester
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 107 mm |
| Standard konisk fog | 29/32 |