Läs mer
Quickfit™ Florentinsk borosilikatglasflaska
Produktkod. 11351895
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11351895 100 mL Varje
12613182 50 mL Paket med 2
15547820 1000 mL Paket med 5
15557820 250 mL Paket med 5
15567820 500 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11351895 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer FD100/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.15 SEK
    390.87 SEK / Paket med 1
    Save 74.28 SEK
    15% Av
I lager
Tillåter lätt borttagning av fasta rester
  • Idealisk för användning med roterande förångare
  • Stor yta för snabb avdunstning
  • Robust tung väggkonstruktion för extra styrka
  • Formen gör det enkelt att ta bort fasta rester
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 108 mm