Läs mer
Quickfit™ Florentinsk borosilikatglasflaska
Beskrivning
- Idealisk för användning med roterande förångare
- Stor yta för snabb avdunstning
- Robust tung väggkonstruktion för extra styrka
- Formen gör det enkelt att ta bort fasta rester
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 165 mm |