Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglasfraktioneringskolonn
Produktkod. 12001662
Change view
Längd (metrisk):
365 mm
615 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
12001662 615 mm Varje
11311895 365 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12001662 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer FC7/43
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fraktionera med olika typer av löst förpackningsmaterial. De QuickFit™ fraktioneringskolonn av borosilikatglas är perfekt för Raschig-ringar eller Fenske-spiraler.
Fraktionera med olika typer av löst förpackningsmaterial. De QuickFit™ fraktioneringskolonn av borosilikatglas är perfekt för Raschig-ringar eller Fenske-spiraler.
  • Borosilikatglas med Quickfit™ slipade glasfogar för pålitlig prestanda
  • Designad för användning med olika typer av kolonnpackningar, t.ex. Raschig-ringar eller Fenske-spiraler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Designad för användning med olika typer av kolonnpackningar, t.ex. raschig-ringar eller fenskespiraler
Längd (metrisk) 615 mm
Typ Fraktioneringskolonn
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 3585