Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Heavy Entrainer-mottagare
Kapacitet (metrisk):
3mL
12.5mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Bestäm innehållet av vatten eller flyktig olja. De QuikFit™ tung medbringare av borosilikatglas är perfekt när lösningsmedlet är tyngre än vatten.
- Överensstämmer med BS 756
- För bestämning av vattenhalten i petroleumprodukter med hjälp av ett lösningsmedel som är tyngre än vatten
- Även lämplig för uppskattning av innehållet av flyktig olja
- Borosilikatglas av högsta kvalitet med graderat rör och Quickfit™ precisionsslipade fogar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För bestämning av vattenhalten i petroleumprodukter med hjälp av ett lösningsmedel som är tyngre än vatten |
| Typ | Tung Entrainer-mottagare |
| Material | Borsilikatglas |
| Kapacitet | 12.5mL |
| Certifikat och efterlevnad | BS 756 |
| Kapacitet (metrisk) | 12.5mL |
| För användning med (utrustning) | Tung medbringare |