Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Inland Revenue Condensor
Produktkod. 12029702
Change view
Standard konisk led nr:
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
12029702 24/29 Varje
1 options
Produktkod. 12029702 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer C6/13/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3340.00 SEK
    2751.68 SEK / Paket med 1
    Save 588.32 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 26-04-2027
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilicate Glass Inland Revenue Condensor är mycket effektiv. Ånga och destillat rör sig ner genom spolen medan kylvatten strömmar utanför spolen. Komplett med löstagbara plastslangkopplingar för enkel och säker fastsättning av flexibla slangar.
  • Inland Revenue Pattern
  • Mycket effektiv
  • Ånga och destillat rör sig ner genom spolen
  • Kylvatten rinner utanför batteriet
  • Komplett med löstagbara plastslangkopplingar för enkel och säker fastsättning av flexibla slangar
Specifikationer
Beskrivning Yta X 102m2: 2,5
Längd (metrisk) jacka 205 mm
Standard konisk led nr 24/29
Material Borsilikatglas
Typ Inland Revenue Condensor