Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Inland Revenue Condensor
Produktkod. 15537760
Change view
Standard konisk led nr:
19/26
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
15537760 19/26 Paket med 2
1 options
Produktkod. 15537760 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer C6/12/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6365.00 SEK
    5252.63 SEK / Paket med 2
    Save 1112.37 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilicate Glass Inland Revenue Condensor är mycket effektiv. Ånga och destillat rör sig ner genom spolen medan kylvatten strömmar utanför spolen. Komplett med löstagbara plastslangkopplingar för enkel och säker fastsättning av flexibla slangar.
  • Inland Revenue Pattern
  • Mycket effektiv
  • Ånga och destillat rör sig ner genom spolen
  • Kylvatten rinner utanför batteriet
  • Komplett med löstagbara plastslangkopplingar för enkel och säker fastsättning av flexibla slangar
Specifikationer
Beskrivning Yta X 102m2: 2,5
Längd (metrisk) jacka 205 mm
Standard konisk led nr 19/26
Material Borsilikatglas
Typ Inland Revenue Condensor