Läs mer
Quickfit™ Jodflaska av borosilikatglas
Produktkod. 15597840
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Standard konisk fog:
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Produktkod. 15597840
Brand: Quickfit FIB250/4
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppfyller BS 2735
  • Uppfyller BS 2735
  • För bestämning av jod
  • Kolven har jordhylsa och koppformad topp
  • Proppen har förlängt handtag som skjuter ut långt över vätskeförslutningen
Obs: Stoppare ingår inte; säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS 2735
Beskrivning Toppstil: Koppformad
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Standard konisk fog 29/32