Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglasmantlad spiralkondensor
Standard konisk led nr:
19/26
24/29
29/32
34/35
Beskrivning:
Overall Length: 380mm
Total längd: 360 mm
Total längd: 365 mm
Total längd: 370 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Uppfyller DIN 12593
- Batterikondensorn har en yttre vattenmantel
- Spole ger stor kylyta
- Jackan undviker att ånga kryper runt spolen
- Idealisk för refluxarbete
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12593 |
| Beskrivning | Total längd: 360 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för refluxarbete |
| Längd (metrisk) jacka | 160 mm |
| Standard konisk led nr | 19/26 |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Mantlad spiralkondensor |