Läs mer
Quickfit™ Quickfit™ Borosilikatglasmantlad spiralkondensor
Beskrivning
- Uppfyller DIN 12593
- Batterikondensorn har en yttre vattenmantel
- Spole ger stor kylyta
- Jackan undviker att ånga kryper runt spolen
- Idealisk för refluxarbete
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12593 |
| Beskrivning | Total längd: 365 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för refluxarbete |
| Längd (metrisk) jacka | 160 mm |
| Standard konisk led nr | 24/29 |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Mantlad spiralkondensor |